Learn More
Beskrivning
Se utiliza para recuperar barras agitadoras de los recipientes de mezcla. La barra agitadora de PTFE es químicamente resistente, inerte y no presenta fugas. Utiliza imanes Alnico V en su núcleo.
- Inerte y a prueba de fugas
- Moldeado en PTFE puro aprobado por la FDA
- Imanes Alnico V
- Esterilizable en autoclave
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (aplicación) | Retirada de las barras agitadoras de los recipientes |
| Para utilizar con (equipo) | Barras agitadoras de PTFE |
| Altura (métrico) | 10mm |
| Diámetro (métrico) | 10mm |
| Longitud (métrico) | 350mm |
| Cantidad | 1 unidad |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?