Learn More
Cowie Technology™ Recuperador de barras agitadoras de PTFE
Código de producto. 10147561 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
350mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud (métrico) Unit Size
10147561 150 mm cada uno
10579271 350mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10147561
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
Se utiliza para recuperar barras agitadoras de los recipientes de mezcla. La barra agitadora de PTFE es químicamente resistente, inerte y no presenta fugas. Utiliza imanes Alnico V en su núcleo.
  • Inerte y a prueba de fugas
  • Moldeado en PTFE puro aprobado por la FDA
  • Imanes Alnico V
  • Esterilizable en autoclave
Specifications
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (aplicación) Retirada de las barras agitadoras de los recipientes
Para utilizar con (equipo) Barras agitadoras de PTFE
Altura (métrico) 10 mm
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo Recuperador de barras de agitación de PTFE y PPY&