Learn More
Cowie Technology™ Agitador de eje de rotor ajustable de tipo en ángulo PTFE
Código de producto. 10610433 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
10 mm
12 mm
Diámetro (métrico) del ventilador:
40 mm
60 mm
70 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) Diámetro (métrico) del ventilador Tamaño de la unidad
10610433 12 mm 70 mm cada uno
10068201 6 mm 40 mm cada uno
10271802 10 mm 90 mm cada uno
10503172 10 mm 60 mm cada uno
10530862 12 mm 90 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10610433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.30€
    42.17€ / paquete de 1
    Ahorro 3.13€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agitador de eje de rotor ajustable tipo en ángulo PTFE de Cowie Technology™ se desliza sobre ejes estándar y se bloquea en su lugar para dar los patrones de agitación más efectivos.
  • Fabricado con materiales vírgenes de PTFE con aprobaciones de la FDA y la USP Clase VI.
  • Químicamente inerte.
  • No contaminante.
  • Utilizable a 280 °C.
Especificaciones
Diámetro (métrico) del ventilador 70 mm
Diámetro del eje (métrico) 12 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador de eje de PTFE
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Cantidad 1 unidad
Temperatura (métrico) -200°C a +280°C
Tipo Rotor ajustable de 4 palas del agitador del eje de PTFE