Learn More
Kartell™ Cinta de sellado de PTFE
Description
- Cinta de sellado blanca de PTFE fuerte
- Soporte de plástico azul para una aplicación sencilla
Spécification
Spécification
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la protección de cualquier tipo de rosca |
| Longitud (métrico) | 12 m |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Anchura (métrico) | 12 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo | Cinta de sellado |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?