Learn More
Fisherbrand™ Eje agitador de hélice de rosca de PTFE
Código de producto. 10779372 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Longitud (métrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm (EX)
650 mm
750 mm (EX)
Diámetro (métrico) del ventilador:
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) del ventilador unitSize
10779372 8 mm 300 mm 40 mm cada uno
10609352 9,5 mm 650 mm 60 mm cada uno
10689152 8 mm 400 mm 40 mm cada uno
10719762 8 mm 500 mm 50 mm cada uno
10688962 6 mm 400 mm 40 mm cada uno
10740143 9,5 mm 550 mm 60 mm cada uno
10075991 6 mm 500 mm 50 mm cada uno
10127991 6 mm 300 mm 40 mm cada uno
10279841 10 mm 550 mm 70 mm cada uno
11563252 16 mm 1000 mm (EX) 100 mm cada uno
10701493 10 mm 650 mm (EX) 70 mm cada uno
10478401 9,5 mm 750 mm (EX) 60 mm cada uno
10711683 10 mm 750 mm (EX) 70 mm cada uno
10620503 12 mm 1000 mm (EX) 80 mm cada uno
10585682 12 mm 750 mm (EX) 80 mm cada uno
10351542 9,5 mm 650 mm (EX) 60 mm cada uno
10762603 12 mm 650 mm (EX) 80 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 10779372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.50€
    44.44€ / paquete de 1
    Ahorro 19.06€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usar con guías de eje. Los ejes de los agitadores de anclaje de PTFE tienen un núcleo de acero inoxidable.
Los agitadores de eje de PTFE tienen una construcción única y completamente moldeada con un rotor moldeado en un eje de transmisión reforzado de acero totalmente encapsulado de PTFE.
  • Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
  • Fácil de limpiar.
  • Evita la contaminación cruzada
  • A prueba de rotura.
  • Sin rasguños
  • Se usa a temperaturas de hasta aproximadamente 280 °C
  • Los modelos de eje expuesto (EX) se fabrican con núcleo de acero inoxidable con un extremo expuesto para una fijación más rígida el accionamiento del mandril
Especificaciones
Diámetro (métrico) del ventilador 40 mm
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (equipo) Guía de agitador universal
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Longitud (métrico) 300 mm
Cantidad 1 unidad
Temperatura (métrico) -200°C a +280°C
Tipo Propulsor de hélice de rosca de agitador de eje de PTFE
Peso (métrico) 85 g
Material PTFE