Learn More
Fisherbrand™ Sonda de temperatura de resistencia al platino PTFE, 9mm de diámetro
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescrizione
- Sensor: PRT100 clase A. TCR = 3850 ppm/°C.
- Cable: 4 cables; 2 rojos, 2 blancos, PFA aislado con revestimiento de PFA blanco
- Cable fundido en el cuerpo
- Respuesta: 50 %, 6-14 segundos.
- Con casquillo a presión
- Se suministra sin enchufe
- Inerte y no contaminante
- Resistente a la presión
- Intervalo de temperatura de -180 °C a +280 °C.
Specifica
Specifica
| Descripción | Sonda de temperatura con resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™ |
| Material | PTFE con sensor PRT100 |
| Cantidad | 1 |
| Tipos de sensores | PRT100 clase A. TCR = 3850 ppmC |
| Tiempo de respuesta | 50 %, de 6 a 14 s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -180 °C a +280 °C |
| Dimensiones (L x An) | 700 x 9 mm |
| Longitud (métrico) | 4 m (cable) |
| Anchura (métrico) | 9 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?