Learn More
Fisherbrand™ Sonda de temperatura de resistencia al platino PTFE, 6 mm de diámetro
Código de producto. 16266071 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
100 x 6 mm
200 x 6 mm
Longitud (métrico):
1 m (cable)
2 m (cable)
3 m (cable)
4 m (cable)
5 m (cable)
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Longitud (métrico) unitSize
16266071 100 x 6 mm 1 m (cable) cada uno
16276071 100 x 6 mm 2 m (cable) cada uno
16286071 100 x 6 mm 3 m (cable) cada uno
16296071 100 x 6 mm 4 m (cable) cada uno
16206081 100 x 6 mm 5 m (cable) cada uno
16256081 200 x 6 mm 1 m (cable) cada uno
16266081 200 x 6 mm 2 m (cable) cada uno
16276081 200 x 6 mm 3 m (cable) cada uno
16286081 200 x 6 mm 4 m (cable) cada uno
16296081 200 x 6 mm 5 m (cable) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16266071
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las sondas de temperatura de resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™ combinan las propiedades excepcionales de PTFE con la fiabilidad y precisión de la termometría de resistencia al platino. Todos los componentes están completamente encapsulados en PTFE puro. El cuerpo tiene un núcleo de acero inoxidable para obtener rigidez, pero puede doblarse.
  • Sensor: PRT100 clase A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Cable: 4 cables; 2 rojos, 2 blancos, PFA aislado con revestimiento de PFA blanco
  • Cable fundido en el cuerpo
  • Respuesta: 50 %, 6-14 segundos.
  • Con casquillo a presión
  • Se suministra sin enchufe
  • Inerte y no contaminante
  • Resistente a la presión
  • Intervalo de temperatura de -180 °C a +280 °C.
Especificaciones
Descripción Sonda de temperatura con resistencia al platino de PTFE Fisherbrand™
Material PTFE con sensor PRT100
Tipos de sensores PRT100 clase A. TCR = 3850 ppmC
Intervalo de temperatura (métrico) De -180 °C a +280 °C
Dimensiones (L x An) 100 x 6 mm
Longitud (métrico) 1 m (cable)
Anchura (métrico) 6 mm