Learn More
Fisherbrand™ Sondas de resistencia de platino
Código de producto. 11732704 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11732704 Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE cada uno
1 options
Código de producto. 11732704
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Impermeables a la difusión química a alta presión. Las sondas de resistencia de platino Fisherbrand están completamente encapsuladas en plástico PTFE puro.
  • No contaminantes
  • Con casquillo de encaje a presión
  • Probado individualmente
  • Excelentes propiedades de aislamiento eléctrico
  • El núcleo de acero inoxidable proporciona rigidez con flexibilidad
  • Amplia temperatura de funcionamiento de -70 °C a +300 °C
Información de órdenes
LengthMetric
Especificaciones
Tipo Sonda, PTFE con resistencia al platino
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Material PTFE con núcleo de acero inoxidable
Tipos de sensores PRT100 Clase A. TCR = 3850 ppm/grado Celsius
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperaturas
Para utilizar con (equipo) Soportes de sonda y conectores de compresión de PTFE
Tiempo de respuesta 50 %, de 6 a 14 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -180 °C a +280 °C
Longitud (métrico) 100 mm
Anchura (métrico) 7 mm
Peso con embalaje (métrico) 110 g