Learn More
Fisherbrand™ Eje de agitación plano de PTFE para palas
Código de producto. 10595872 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm (EX)
650 mm
750 mm (EX)
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro del eje (métrico) Tamaño de la unidad
10595872 650 mm (EX) 10 mm cada uno
10148181 500 mm 8 mm cada uno
10239321 550 mm 9,5 mm cada uno
10168131 300 mm 6 mm cada uno
10720723 400 mm 6 mm cada uno
10138181 400 mm 8 mm cada uno
10056031 500 mm 6 mm cada uno
10341352 300 mm 8 mm cada uno
10761293 650 mm 9,5 mm cada uno
10065961 650 mm (EX) 9,5 mm cada uno
10085971 750 mm (EX) 9,5 mm cada uno
13154299 1000 mm (EX) 10 mm cada uno
13164299 1000 mm (EX) 12 mm cada uno
10187941 750 mm (EX) 12 mm cada uno
13174299 650 mm (EX) 12 mm cada uno
10759952 750 mm (EX) 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10595872
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usar con hojas de PTFE. El eje de agitador plano de PTFE para hojas incluye un núcleo de varilla de acero.
Los ejes de PTFE tienen un eje de transmisión reforzado con acero encapsulado completamente de PTFE.
  • Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
  • Fácil de limpiar.
  • Evita la contaminación cruzada
  • A prueba de rotura.
  • Sin rasguños
  • Se usa a temperaturas de hasta aproximadamente 280 °C
  • Los modelos de eje expuesto (EX) se fabrican con núcleo de acero inoxidable con un extremo expuesto para una fijación más rígida el accionamiento del mandril
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Para utilizar con (equipo) Palas agitadoras de PTFE
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Longitud (métrico) 650 mm (EX)
Cantidad 1 unidad
Temperatura (métrico) -200°C a +280°C
Tipo Agitador de eje de PTFE Eje plano para hojas de PTFE y agitador de eje de PTFE Extremo expuesto.