Learn More
Bohlender™ Junta unidireccional de PTFE BOLA™
Código de producto. 10368801
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10368801 8 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10368801 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor H97506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.55€
    26.24€ / paquete de 10
    Ahorro 6.31€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta arandela como junta para BOLA Tapones de rosca con abertura (n.º de cat. H 983-../ H 984-./ H 995-… ) Bohlender™ BOLA™ Las juntas unilaterales de PTFE también son adecuadas para Duran Tapas del Grupo GL (anteriormente Schott AG).
  • Anillo de silicona con arandela de PTFE
  • Después del montaje, el producto solo está expuesto al PTFE
  • Resistencia química universal
  • Intervalo de temperatura:De -60 a +230 °C
  • Unidad de embalaje:Diez piezas, diferentes cantidades de pedido se redondean hasta el factor 10
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Para tapones de rosca BOLA y apto también para tapones GL
Longitud (métrico) 4,5 mm
Cantidad 100/paq.
Diámetro exterior (métrico) 16 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Junta, unilateral