Learn More
Adtech Polymer Engineering™ Microtubos de PTFE
Código de producto. 11949445
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,3 mm
0,56 mm
0,81 mm
1,06 mm
1,32 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,76 mm
1,07 mm
1,63 mm
1,68 mm
1,93 mm
Tamaño de la unidad:
30 metros
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
11949445 1,06 mm 1,68 mm cada uno
11919445 0,3 mm 0,76 mm 30 metros
11929445 0,56 mm 1,07 mm 30 metros
11939445 0,81 mm 1,63 mm 30 metros
11959445 1,32 mm 1,93 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11949445 Proveedor Adtech Polymer Engineering™ N.º de proveedor BIOBLOCK/06
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionamos flexibilidad y resistencia para uso general en laboratorio. Adtech Polymer Engineering™ Los microtubos de PTFE son excelentes para trabajos a alta temperatura y transferencia de productos químicos corrosivos.
  • Temperatura máxima de 260 °C (punto de fusión en 330 °C)
  • Características antiadherentes
  • Superficie de baja fricción
  • Muy alta resistencia a productos químicos y disolventes
  • Muy alta resistencia eléctrica, buena para el aislamiento
  • Fisiológicamente neutral
  • No contaminantes e inodoros
  • Esterilizables y esterilizables en autoclave
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,06 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 1,68 mm
Longitud global (métrico) 30 m
Para utilizar con (aplicación) Trabajos en caliente, transferencia de productos químicos corrosivos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Color Translúcido
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C