Learn More
Fisherbrand™ Microbarra de agitación magnética de PTFE
Código de producto. 11898882 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7mm
8mm
8 mm
10 mm
13mm
15 mm
20mm
30 mm
Diámetro (métrico):
1,5 mm
2mm
2 mm
3mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11898882 8mm 1,5 mm paquete de 10
10652401 10 mm 3 mm cada uno
11868882 3 mm 3 mm paquete de 10
11808892 13mm 3mm paquete de 10
11878882 5 mm 2 mm paquete de 10
11828892 15 mm 1,5 mm paquete de 10
12656316 20mm 3mm paquete de 10
16245851 30 mm 3 mm paquete de 10
11888882 6 mm 3 mm paquete de 10
11858882 2 mm 2 mm paquete de 10
11818892 8 mm 3 mm paquete de 10
11888952 7mm 2mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11898882
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñada para los recipientes más pequeños. La microbarra agitadora magnética de PTFE Fisherbrand™; es esterilizable en autoclave.
  • Se suministra en viales reutilizables con tapón a presión.
  • Para la agitación en tubos de ensayo, vasos de precipitados pequeños u otros recipientes.
  • Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación
Diámetro (métrico) 1,5 mm
Longitud (métrico) 8mm
Cantidad 10/paq.
Forma Cilindro
Tipo Barra agitadora, micro