Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación magnéticas de PTFE con anillo de pivot
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Cantidad | 1/Paq. |
| Forma | Cilíndrico |