Learn More
Fisherbrand™ Recipiente para trituradora de tejidos de borosilicato
Código de producto. 10544742 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10544742 10 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10544742
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con émbolos de PTFE en versiones de punta plana o dentada
  • Fabricado en vidrio de borosilicato
  • Para su uso con émbolos de PTFE en versiones de punta plana o dentada
  • Recipientes ultrapuros sin contaminación
  • Distancia estándar de 0,15 mm a 0,25 mm
Especificaciones
Holgura (métrico) De 0,15mm a 0,25mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) Calibre: 15mm
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Recipiente triturador de tejidos
Para utilizar con (aplicación) Homogeneización
Para utilizar con (equipo) Émbolos
Tamaño Altura: 150mm