Learn More
BRAND™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PTFE
Código de producto. 10372711 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10372711 100 ml cada uno
10588851 50 ml cada uno
10598851 250 ml cada uno
10241031 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10372711 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 90338
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con resistencia a prácticamente todos los productos químicos y un amplio rango de temperatura de trabajo, estos vasos de precipitados son excelentes para uso general en laboratorio.
  • Rango de temperatura de trabajo de −200° a +260 °C
  • La superficie es resistente a la adhesión
  • Sin graduación
  • Con borde reforzado y boquilla
  • Se venden individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco opaco
Diámetro exterior (métrico) 54 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (métrico) 65 mm
Altura exterior (métrico) 68 mm
Cantidad 1 unidad
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Modelo Perfil bajo