Learn More
Cytiva Whatman™ Junta para uso con colectores de filtración al vacío MV050
Descripción
- Tipo de producto: Junta
- Material: PTFE
- Para usar con (equipo): Colectores de filtración al vacío MV050
- Para utilizar con (aplicación): Microbiología, bioquímica e hidrobiología. Análisis de residuos, análisis de precipitados y pruebas de contaminación (industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y cosmética)
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 43 x 50 x 0.5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Microbiología, bioquímica e hidrobiología. Análisis de residuos, análisis de precipitados y pruebas de contaminación (industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y cosmética) |
| Para utilizar con (equipo) | Colectores de filtración al vacío MV050 |
| Altura (métrico) | 0.5 mm |
| Longitud (imperial) | 1,7 in |
| Longitud (métrico) | 43 mm |
| Modelo | MV050/1/05 |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo | Junta |