Learn More
Cowie Technology™ Plato de evaporación de perfil plano de PTFE con boquilla
Product Code. 10383592 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diámetro (métrico):
65 mm
82 mm
102 mm
130 mm
132 mm
Altura (métrico):
12 mm
15 mm
20 mm
22 mm
36 mm
Unit Size:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10383592 25 ml 65 mm 12 mm cada uno
10582392 50 ml 82 mm 15 mm cada uno
10222142 100 ml 102 mm 20 mm cada uno
10110432 180 ml 130 mm 22 mm cada uno
10028191 350 ml 132 mm 36 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10383592
Only null left
Add to basket
Add to basket
Incluye boquilla para facilitar el vertido El plato de evaporación de perfil plano de PTFE con boquilla está disponible en una gran variedad de tamaños.
  • Moldeado isostáticamente de PTFE puro.
  • Resistente a químicos e inerte
  • Acabado interior extra suave
  • Utilizable a 280 °C.
  • Boquilla adaptada para facilitar el vertido
Specifications
Capacidad (imperial) 0,83 fl oz
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Incluye Boquilla
Acabado interior Suave
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Altura (métrico) 12 mm
Diámetro (métrico) 65 mm