Learn More
Fisherbrand™ Plato de evaporación de perfil plano de PTFE con boquilla
Código de producto. 10028201 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10028201 400 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10028201
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye boquilla para facilitar el vertido El plato de evaporación de perfil plano de PTFE con boquilla está disponible en una gran variedad de tamaños.
  • Moldeado isostáticamente de PTFE puro.
  • Resistente a químicos e inerte
  • Acabado interior extra suave
  • Utilizable a 280 °C.
  • Boquilla adaptada para facilitar el vertido
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 400 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Acabado interior Suave
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Altura (métrico) 40 mm
Diámetro (métrico) 136 mm