Learn More
Cowie Technology™ Placa de evaporación de perfil plano de PTFE
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,83 fl oz |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Acabado interior | Suave |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Diámetro (métrico) | 42 mm |