Learn More
Cowie Technology™ Placa de evaporación de perfil plano de PTFE
Código de producto. 10098171 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diámetro (métrico):
42 mm
60 mm
78 mm
80 mm
100 mm
Altura (métrico):
20 mm
25 mm
28 mm
46 mm
55 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10098171 180 ml 78 mm 46 mm cada uno
10572202 25 ml 42 mm 25 mm cada uno
10572392 50 ml 60 mm 20 mm cada uno
10088171 100 ml 80 mm 28 mm cada uno
10552972 350 ml 100 mm 55 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10098171
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inerte y resistente a productos químicos. La placa de evaporación de perfil plano de PTFE está disponible en una gran variedad de tamaños.
  • Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
  • Resistente a químicos e inerte
  • Acabado interior extra suave
  • Se puede utilizar hasta 280 °C
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6 fl oz
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 180 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Acabado interior Suave
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Altura (métrico) 46 mm
Diámetro (métrico) 78 mm