Especificaciones
| Punto de burbuja | De 0,13 a 0,14 Mpa |
| Color | Blanco |
| Tipo de filtro | Microfiltro |
| Material | PTFE |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 0,2 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración esterilizante de muestras de gas, clarificación y filtración de disolventes puros, muestreos de aerosoles, filtración de ácidos fuertes y soluciones químicas agresivas, aplicaciones de ventilación (aire acondicionado hospitalario, fermentación |
| Caudal de gas | 300 a 500 m3/m2/24 h |
| Hidrofobicidad | hidrófobos |
| Mostrar más |