Learn More
Fisherbrand™ Crisol de PTFE
Código de producto. 16245941 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16245941 100 ml cada uno
1 options
Código de producto. 16245941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los crisoles de PTFE Fisherbrand™ tienen un acabado interno supersuave, son químicamente inertes y se pueden utilizar a 280 °C
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Intervalo de temperatura de -200 °C a +280 °C.
  • No contaminante
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Descripción Crisol de PTFE Fisherbrand™
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1
Capacidad (métrico) 100 ml
Diámetro exterior (métrico) 60 mm
Altura (métrico) 45 mm