Learn More
Cowie Technology™ Tubo de ensayo para centrífuga blanco con tapón
Código de producto. 10008301 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
18 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10008301 18 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10008301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de ensayo para centrífuga blanco Cowie Technology™ con tapón tiene un acabado interno liso y se puede utilizar hasta los 280 °C.
  • Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
  • Con paredes resistentes
  • Fabricados con materiales de PTFE virgen con aprobaciones de la FDA y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Químicamente inertes
  • No contamin
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Color del tapón Blanca
Color Blanco
Capacidad (métrico) 18 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con Gradillas para tubos de ensayo de PTFE
N.° por paquete 1
Envase 1Cada una
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cierre incluido Sí
Diámetro (métrico) 18 mm
Graduated N.º
Tipo de producto Tubo de ensayo de centrífuga