Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo de PTFE para centrífuga con tapón
Código de producto. 10417172 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 mL
13 mL
17 mL
45 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10417172 13 mL cada uno
10581242 8 mL cada uno
10679122 17 mL cada uno
15913077 45 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10417172
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inerte y sin grietas. El tubo de ensayo de PTFE para centrífuga Fisherbrand™ con tapón puede usarse hasta los 280 °C.
  • Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
  • Con paredes resistentes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Color del tapón Blanca
Color Blanco
Capacidad (métrico) 13 mL
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con Gradillas para tubos de ensayo de PTFE
N.° por paquete 1
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 16 mm
Graduated N.º
Tipo de producto Tubo de ensayo para centrífuga