Learn More
Cowie Technology™ Tubo de ensayo de PTFE para centrífuga
Código de producto. 10732413 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
18 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10732413 18 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10732413
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con materiales de PTFE virgen con aprobaciones de la FDA y la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos de ensayo de PTFE para centrífuga Cowie Technology™ tienen un acabado interno liso y son químicamente inertes.
  • Fabricado con PTFE
  • Acabado interior suave
  • Se puede utilizar hasta los 280 °C
  • Disponible con fondo cónico o redondo
  • Labiado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Capacidad (métrico) 18 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con Gradillas para tubos de ensayo de PTFE
N.° por paquete 1
Envase 1Cada una
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma del fondo Cónicos
Closure Included No
Diámetro (métrico) 18 mm
Graduated N.º
Tipo de producto Tubo de ensayo para centrífuga