Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo de PTFE para centrífuga
Código de producto. 10609292 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
13 mL
17 mL
Forma del fondo:
Cónicos
Redondo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma del fondo unitSize
10609292 17 mL Redondo cada uno
10251712 13 mL Cónicos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10609292
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos resistentes a los productos químicos y al calor.
  • Fabricado con PTFE
  • Acabado interior suave
  • Se puede utilizar hasta los 280 °C
  • Disponible con fondo cónico o redondo
  • Labiado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Capacidad (métrico) 17 mL
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con Gradillas para tubos de ensayo de PTFE
N.° por paquete 1
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma del fondo Redondo
Closure Included No
Diámetro (métrico) 18 mm
Graduated N.º
Tipo de producto Tubo de ensayo para centrífuga