Learn More
Fisherbrand™ Frasco con tapón de rosca de PTFE
Código de producto. 10762741 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10762741 1 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10762741
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las asas moldeadas facilitan la manipulación. El frasco de PTFE con tapón de rosca es químicamente resistente e inerte.
  • Moldeado isoestáticamente en PTFE puro y con acabado interno supersuave, aprobado por la FDA
  • Insoluble y no contaminante
  • Se puede utilizar una resistencia térmica excepcional de – 200 °C a + 280 °C
  • Asas para facilitar la manipulación
  • No utilice, cuando esté sellado, para reacciones químicas o digestiones, afloje la tapa al esterilizar con calor
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 ml
Color Blanco
Diámetro interior del cuello (métrico) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos químicos peligrosos
Altura con tapón (métrico) 27 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Temperatura máxima 280 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De - 200 a + 280 °C
Grosor (métrico) 2 mm
Peso (métrico) 8 g
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Closure Included Sí
Graduated No
Tipo de producto Frasco de almacenamiento
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca