Descripción
- Moldeado isoestáticamente en PTFE puro y con acabado interno supersuave, aprobado por la FDA
- Insoluble y no contaminante
- Se puede utilizar una resistencia térmica excepcional de – 200 °C a + 280 °C
- Asas para facilitar la manipulación
- No utilice, cuando esté sellado, para reacciones químicas o digestiones, afloje la tapa al esterilizar con calor
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Descripción | Frasco de PTFE Fisherbrand™, 5000 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 1 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
| Altura (métrico) | 335 mm |
| Diámetro (métrico) | 170 mm |