Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de eje de PTFE, eje liso para hojas |
| Para utilizar con (aplicación) | Agitación en recipiente de cuello estrecho |
| Altura de la hoja (métrico) | 25 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Temperatura (métrico) | -200°C a +280°C |
| Grosor (métrico) | 3 mm |
| Tipo | Hojas para ejes lisos |
| Anchura (métrico) | 75 mm |