Learn More
Fisherbrand™ Hoja de PTFE para ejes lisos
Código de producto. 16255851 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
52 mm
65 mm
75 mm
90 mm
105 mm
125 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
16255851 52 mm paquete de 10
16215861 125 mm paquete de 10
16295851 75 mm paquete de 10
16285851 65 mm paquete de 10
16205861 105 mm paquete de 10
16225861 150 mm paquete de 5
16275851 90 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16255851
Refuerce su investigación en ciencias de la salud
Usar código promocional 28030
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de PTFE virgen con certificación FDA y USP Aprobaciones clase VI. Cowie Technology™ Las hojas de PTFE para ejes lisos se adaptan a todos los ejes estándar para hojas.
  • Fabricado con PTFE
  • Totalmente inerte y resistente a rayaduras.
  • Disponible en formato de extremo cuadrado y extremo liso.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Agitador de eje de PTFE, eje liso para hojas
Para utilizar con (aplicación) Agitación en recipiente de cuello estrecho
Altura de la hoja (métrico) 14 mm
Cantidad 1 unidad
Temperatura (métrico) -200°C a +280°C
Grosor (métrico) 3 mm
Tipo Hojas para ejes lisos
Anchura (métrico) 52 mm