Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados con boquilla de PTFE
Código de producto. 10349740 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10349740 500 ml cada uno
16236511 1 ml paquete de 5
16246511 5 ml paquete de 5
16256511 10 ml paquete de 5
10288380 25 ml cada uno
10628461 50 ml cada uno
10792921 100 ml cada uno
10248480 150 ml cada uno
10713101 250 ml cada uno
10094800 400 ml cada uno
10257810 600 ml cada uno
10044630 1000 ml cada uno
10762751 2000 ml cada uno
10237860 5000 ml cada uno
14 options
Código de producto. 10349740
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye una base mecanizada para mejorar la transferencia de calor. El vaso de precipitados de PTFE incluye una boquilla moldeada para facilitar el vertido.
No contaminante e inerte a reactivos muy corrosivos.
  • No humectable, ligero y resiste al calor hasta 280 °C
  • Incluye una base mecanizada para mejorar la transferencia de calor
  • Fácil de limpiar.
  • Boquilla moldeada para facilitar el vertido
  • Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Diámetro del área superior (métrico) 80 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (métrico) 125 mm
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 280 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated No
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales