Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados con boquilla de PTFE
Código de producto. 10257810 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
cada uno
paquete de 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacidad (métrico) Dimensione della confezione
10257810 600 ml cada uno
16236511 1 ml paquete de 5
16246511 5 ml paquete de 5
16256511 10 ml paquete de 5
10288380 25 ml cada uno
10628461 50 ml cada uno
10792921 100 ml cada uno
10248480 150 ml cada uno
10713101 250 ml cada uno
10094800 400 ml cada uno
10349740 500 ml cada uno
10044630 1000 ml cada uno
10762751 2000 ml cada uno
10237860 5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 10257810
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Incluye una base mecanizada para mejorar la transferencia de calor. El vaso de precipitados de PTFE incluye una boquilla moldeada para facilitar el vertido.
No contaminante e inerte a reactivos muy corrosivos.
  • No humectable, ligero y resiste al calor hasta 280 °C
  • Incluye una base mecanizada para mejorar la transferencia de calor
  • Fácil de limpiar.
  • Boquilla moldeada para facilitar el vertido
  • Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
Specifica
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 90 mm
Diámetro del área superior (métrico) 90 mm
Capacidad (métrico) 600 ml
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Altura (métrico) 125 mm
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 280 °C
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Graduated No
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.