Specifications
| Descripción | Escala de temperatura: De - 200 a + 280 °C |
| Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
| Material | PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes con apertura de 66 mm de diámetro |
| Altura (métrico) | 2,5mm |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales |