Learn More
Fisherbrand™ Tapa de vaso de precipitados de PTFE
Código de producto. 10024680 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Para utilizar con (equipo):
Recipientes con apertura de 120 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 13 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 170 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 24 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 32 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 43 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 54 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 59 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 66 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 80 mm de diámetro
Recipientes con apertura de 90 o 100 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
10024680 150 mm Recipientes con apertura de 120 mm de diámetro cada uno
16266511 20 mm Recipientes con apertura de 13 mm de diámetro paquete de 10
16276511 30 mm Recipientes con apertura de 24 mm de diámetro paquete de 10
16286511 40 mm Recipientes con apertura de 32 mm de diámetro paquete de 10
16296511 50 mm Recipientes con apertura de 43 mm de diámetro paquete de 10
16206521 65 mm Recipientes con apertura de 54 mm de diámetro paquete de 5
16216521 75 mm Recipientes con apertura de 59 mm de diámetro paquete de 5
16226521 80 mm Recipientes con apertura de 66 mm de diámetro paquete de 5
16236521 100 mm Recipientes con apertura de 80 mm de diámetro paquete de 5
10676921 125 mm Recipientes con apertura de 90 o 100 mm de diámetro cada uno
10384553 200 mm Recipientes con apertura de 170 mm de diámetro cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10024680
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se coloca sobre la parte superior del vaso de precipitados para evitar la contaminación. La tapa de vaso de precipitados de PTFE está disponible en un amplio abanico de tamaños.
  • Inerte y resistente a productos químicos
  • Acabado interior suave
  • Resistencia térmica excepcional: se puede utilizar a una temperatura desde -200 °C hasta 280 °C
  • Moldeado isoestáticamente de PTFE puro
Especificaciones
Descripción Escala de temperatura: De -200 °C a +280 °C
Diámetro exterior (métrico) 150 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Recipientes con apertura de 120 mm de diámetro
Altura (métrico) 2,5 mm
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales