Learn More
Fisherbrand™ Eje agitador de hélice de anclaje de PTFE
Código de producto. 10526712 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
1000 mm (EX)
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm (EX)
650 mm
750 mm (EX)
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diámetro (métrico) del ventilador:
80 mm
100 mm
140 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro del eje (métrico) Diámetro (métrico) del ventilador Tamaño de la unidad
10526712 550 mm 9,5 mm 140 mm cada uno
10446101 650 mm (EX) 10 mm 140 mm cada uno
10418791 750 mm (EX) 9,5 mm 140 mm cada uno
10456101 650 mm (EX) 12 mm 140 mm cada uno
10339880 650 mm (EX) 9,5 mm 140 mm cada uno
10197651 1000 mm (EX) 12 mm 140 mm cada uno
10085921 750 mm (EX) 10 mm 140 mm cada uno
10341592 750 mm (EX) 12 mm 140 mm cada uno
10470751 650 mm 9,5 mm 140 mm cada uno
10646681 550 mm 9,5 mm 100 mm cada uno
10269891 500 mm 8 mm 80 mm cada uno
10516712 650 mm 9,5 mm 100 mm cada uno
10780333 550 mm 10 mm 100 mm cada uno
10115590 500 mm 6 mm 80 mm cada uno
10496861 400 mm 8 mm 80 mm cada uno
10248020 400 mm 6 mm 80 mm cada uno
10629542 300 mm 8 mm 80 mm cada uno
10637501 300 mm 6 mm 80 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 10526712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.35€
    44.08€ / paquete de 1
    Ahorro 3.27€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usar con guías de eje para mezclar sustancias de alta viscosidad a velocidades más lentas. Los ejes de los agitadores de anclaje de PTFE tienen un núcleo de acero inoxidable.
Los agitadores con eje de PTFE tienen una construcción completamente moldeada exclusiva que incluye un rotor moldeado para un eje de transmisión reforzado de acero completamente encapsulado en PTFE.
  • Resistentes a productos químicos, inertes y sin fugas
  • Fácil de limpiar
  • Evita la contaminación cruzada
  • A prueba de rotura
  • Sin arañazos
  • Usar a temperaturas de hasta aproximadamente 280 °C
  • Los modelos de eje expuesto (EX) se fabrican con núcleo de acero inoxidable con un extremo expuesto para una fijación más rígida al accionamiento del mandril
  • Para mezclar sustancias de alta viscosidad a velocidades más lentas
Especificaciones
Diámetro (métrico) del ventilador 140 mm
Diámetro del eje (métrico) 9,5 mm
Para utilizar con (equipo) Guía de agitador universal
Para utilizar con (aplicación) Mezcla
Longitud (métrico) 550 mm
Cantidad 1 unidad
Temperatura (métrico) -200°C a +280°C
Tipo Anclaje del eje del agitador de PTFE