Descripción
- Profundidad de inmersión: 230 mm
- Diámetro: 3 mm
- Material: AISI 316 Ti
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso con control de seguridad de RCT Basic y RET Basic |
| Modelo | PT 1000.60 |
| Temperatura (métrico) | De -50 °C a +400 °C |
| Tipo | Sensor de temperatura |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?