Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 blanco
Código de producto. 15481245 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15481245 L paquete de 50
15461245 Pequeño paquete de 50
15471245 M paquete de 50
15491245 XL paquete de 50
15401255 2XL paquete de 50
15411255 3XL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15481245 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15338134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.26€
    220.96€ / paquete de 50
    Ahorro 90.30€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para proteger a los trabajadores de determinadas sustancias y ofrecer un alto nivel de comodidad. El mono blanco con capucha DuPont™ ProShield™ 20 se utiliza normalmente para la protección contra partículas (tipo 5) y salpicaduras
  • Prendas de protección química, categoría III, tipos 5 y 6
  • EN 1073-2 (protección contra la contaminación radioactiva)
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
  • Costuras externas
  • Cremallera de nailon con solapa
  • Disponible en blanco en tallas de S a XXXL (prenda también disponible en azul).
  • Capucha de 2 piezas.
  • Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Monos con capucha
Tamaño L
Material Tela de SMS
Color Blanco
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de tapón Cremallera con solapa cubrecremalleras
Tipo de costura Cosido
Clase de protección Categoría III, Tipos 5 y 6
Certificaciones/conformidad (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 100 a 108 cm
Para utilizar con (aplicación) Trabajadores que buscan protección contra la suciedad y la mugre durante trabajos ligeros y otras industrias.
Cantidad 50/paq.
Mostrar más Mostrar menos
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.