Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas con dientes
Código de producto. 10092274 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa unitSize
10092274 125 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10092274
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con mordaza móvil girada para una alineación precisa.
  • Fabricación de aleación y acero inoxidable
  • Acepta artículos de hasta 125 mm de diámetro.
  • Accionado por mordazas de latón chapadas en níquel y un tornillo gemelo
  • Las mordazas están equipadas con fundas de caucho para un agarre suave
Especificaciones
Tipo Abrazaderas con dientes
Material Aleación, acero inoxidable
Longitud (imperial) 5 in
Tamaño (métrico) del asa 125 mm
Jaw Type Fundas de caucho pivotantes