Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero Thermastat serie 78-110 proFood™
Código de producto. 11776554 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11776554 9 12 pares
11766554 7 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11776554 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 78110090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.80€
    61.19€ / 12 pares
    Ahorro 29.61€
    32% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan la mejor de las barreras de aislamiento térmico entre la piel y los elementos del entorno. Ansell proFood™ Los guantes ligeros de la serie 78-110 de Thermastat están fabricados exclusivamente con componentes autorizados para entornos alimentarios.
  • Fibras especiales de núcleo hueco
  • Se ajusta a cualquiera de las dos manos
  • Se pueden lavar con detergentes comunes a 40 °C máximo
  • Diseño sin costuras para evitar cualquier molestia o irritación de la piel
  • La rápida eliminación del sudor a través de las fibras mantiene el calor corporal
  • Ideales para entornos refrigerados o fríos en las tareas de manipulación de alimentos en seco y sin esterilizar
  • Pueden usarse como guante primario o como guante interno para proteger contra el frío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Fibras
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, EN 388: 314X, EN 511: 100, EN 407
Material del manguito Fibras de núcleo hueco
Coating Material Fibras de núcleo hueco
Color Blanco
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Material Poliéster
Tipo de producto Guantes
Tamaño 9
Temperatura máx. (imperial) de 100 °C
Temperature (Metric) Max 100 °C
Estilo de puño de los guantes Plano
Revestimiento Revestido
Tipo de empaquetado Paquetes de pares individuales
Cantidad 144 par
Resistente a Todas las condiciones de frío
Serie 78-110