Learn More
Bel Art™ Caja de viales para almacenamiento criogénico ProCulture
Código de producto. 15595594 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
13,3 x 13,3 x 5 cm (5,2 x 5,2 x 2 in)
Conjunto de tubos:
9 x 9
Admite:
81 (Viales criogénicos de 1,2, 2 y 5 mL)
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Conjunto de tubos Admite unitSize
15595594 13,3 x 13,3 x 5 cm (5,2 x 5,2 x 2 in) 9 x 9 81 (Viales criogénicos de 1,2, 2 y 5 mL) paquete de 4
1 options
Código de producto. 15595594 Proveedor Bel Art™ N.º de proveedor F188490001
Las cajas de plástico de policarbonato duradero son excelentes para el almacenamiento compacto de viales criogénicos de 1,2, 2,0 o 5,0 ml
Las cajas de plástico de policarbonato duradero son excelentes para el almacenamiento compacto de viales criogénicos de 1,2, 2,0 o 5,0 ml
Las cubiertas transparentes permiten ver el contenido sin abrir la tapa
  • Las tapas transparentes se pueden marcar y disponen de una cuadrícula impresa para facilitar el inventario
  • Se pueden utilizar en temperaturas que oscilan entre - 196°C y + 121°C
  • Una esquina con guía posicionadora aliena la tapa con los números de identificación de la gradilla
  • Útil como envios de viales
  • El modelo F18849-0001 se puede utilizar con los sistemas de almacenamiento en torre criogénicas de la serie F18853 (se venden por separado) para ahorrar un valioso espacio en la mesa de trabajo
Especificaciones
Color Blanco
Material Policarbonato
Forma Cuadrada
Tipo Caja de almacenamiento criogénica
Para utilizar con (aplicación) Para almacenamiento compacto de viales criogénicos de 1,2, 2 o 5mL
Admite 81 (Viales criogénicos de 1,2, 2 y 5 mL)
Incluye Tapa transparente
Temperatura máxima 121°C
Temperatura mín. (métrico) -196°C
Conjunto de tubos 9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 13,3 x 13,3 x 5 cm (5,2 x 5,2 x 2 in)
Longitud (imperial) 5,2 in
Longitud (métrico) 13,3 cm
Anchura (imperial) 5,2 in
Anchura (métrico) 13,3 cm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5 cm