Learn More
Ebro Electronic™ Sondas para termómetros de núcleo TFX 410/420
Código de producto. 10573303
Change view
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
120 mm
120 mm
190 mm
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, Plástico
Metal
Vidrio
Incluye:
Cable
Cable, certificado de calibración
Sin cable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la sonda (métrico) Material Incluye unitSize
10573303 120 mm Acero inoxidable, Plástico Cable 1 PCS
10206892 120 mm Metal Cable cada uno
10553303 120 mm Acero inoxidable Sin cable 1 PCS
10563303 190 mm Vidrio Sin cable cada uno
11773499 120 mm Metal Cable, certificado de calibración cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10573303 Proveedor Ebro Electronic™ N.º de proveedor 13415416
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Preciso y muy robusto.
Para diversas aplicaciones en alimentación, laboratorio, uso industrial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva RoHS 2011/65/UE
Diámetro de la sonda (métrico) 3 mm
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Para panaderías, carnicerías e industria alimentaria
Altura (métrico) 30 mm
Tipo de inmersión Total o parcial
Incluye Cable
Longitud (métrico) 0.6 m
Longitud del cable (métrico) 60 cm
Longitud de la sonda (métrico) 120 mm
Material Acero inoxidable, Plástico
Modelo TPX 400
Tipo de sonda penetración
Peso (métrico) 0.105 kg
Descripción Con cable
Temperatura máxima 400 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +400 °C
Para utilizar con (equipo) TFX 410-1, TFX 420
Exactitud ESTRUENDO IEC 584, Clase 1
Pantalla Cable de sonda de penetración, rojo, cable de silicio, 600 mm, DIN IEC 584
Anchura (métrico) 100 mm