Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Microbank™ Sistema de conservación de bacterias y hongos
Código de producto. 17759704
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 80
Código de producto. Color del tapón Tamaño de la unidad
17759704 Verde paquete de 80
1 options
Código de producto. 17759704 Proveedor Pro-Lab Diagnostics™ N.º de proveedor PL.170C/G
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para simplificar el almacenamiento y la recuperación de cultivos de hongos y bacterias. Prolab Diagnostics™ Microbank™ El sistema de conservación de bacterias y hongos es un sistema listo para usar.
  • Incorpora perlas tratadas y una solución criopreservante especial.
  • Cada vial contiene 25 perlas, lo que proporciona cultivos idénticos repetidos del organismo original.
  • El conservante especialmente formulado garantiza una mayor supervivencia de cultivos exigentes y recuperaciones cuantitativas más altas.
  • 80 viales suministrados en una caja para congelador “con tapa ”transparente.
  • Disponible en 5 colores de tapa/perlas o mixtos (16 viales de cada uno de los siguientes colores: azul, verde, azul claro, rojo y amarillo)
Order Info
Sistema suministrado en caja de 80 viales.
Specifications
Tipo de producto Vial para almacenamiento criogénico
Color del tapón Verde
Para utilizar con (aplicación) Con diseño para simplificar el almacenamiento y la recuperación de cultivos de hongos y bacterias
Cantidad Paquete de 80
Requisitos de almacenamiento -70 °C