Learn More
Prilocaine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
A local anesthetic
72.65€ - 329.00€
| CAS | 1786-81-8 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C13H21ClN2O |
| Peso molecular (g/mol) | 256.774 |
| Número MDL | MFCD00079279 |
| Clave InChI | BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | prilocaine hydrochloride, propitocaine hydrochloride, prilocaine hcl, xylonest, prilocaine chloride, citanest hydrochloride, citanest plain, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide hydrochloride, 2-propylamino |
| PubChem CID | 92163 |
| ChEBI | CHEBI:32053 |
| Nombre IUPAC | N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide;hydrochloride |
| SMILES | CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15403389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60648.03 |
1g |
80.30€ 72.65€ / 1 g Ahorro 7.65€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15413389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60648.06 |
5g |
207.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15423389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60648.09 |
10g |
329.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 1786-81-8 | |
| 256.774 | |
| BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N | |
| 92163 | |
| N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide;hydrochloride |
| C13H21ClN2O | |
| MFCD00079279 | |
| prilocaine hydrochloride, propitocaine hydrochloride, prilocaine hcl, xylonest, prilocaine chloride, citanest hydrochloride, citanest plain, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide hydrochloride, 2-propylamino | |
| CHEBI:32053 | |
| CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C.Cl |
Especificaciones
| Prilocaine hydrochloride | |
| C13H21ClN2O | |
| 14,7743 | |
| BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N | |
| N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide;hydrochloride | |
| 92163 | |
| 256.77 |
| 1786-81-8 | |
| MFCD00079279 | |
| prilocaine hydrochloride, propitocaine hydrochloride, prilocaine hcl, xylonest, prilocaine chloride, citanest hydrochloride, citanest plain, n-2-methylphenyl-2-propylamino propanamide hydrochloride, 2-propylamino | |
| CCCNC(C)C(=O)NC1=CC=CC=C1C.Cl | |
| 256.774 | |
| CHEBI:32053 | |
| 98% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 217-244-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UG5775000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures