Learn More
Buerkle™ Frascos pulverizadores sin presión de LDPE con bomba de mano de larga duración
Código de producto. 10190071 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
ID de cuello (métrico):
18 mm
17,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) ID de cuello (métrico) Tamaño de la unidad
10190071 500 mL 18 mm 1 PCS
11896840 250 mL 18 mm 1 PCS
11886840 1000 mL 17,5 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10190071 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03091050
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno, polietileno y acero inoxidable. Los frascos pulverizadores sin presión de LDPE Buerkle™ pulverizan un volumen de 1,2 ml ± 0,1 por recorrido. Adecuados para detergentes y pesticidas agrícolas.
  • Piezas en contacto con los medios de PP, PE y acero inoxidable
  • Frasco de LDPE
  • Diámetro de la boquilla 0,6 mm
  • Volumen de pulverización por recorrido: 1,2 ml ± 0,1
  • Chorro pulverizador ajustable
  • Temperatura máxima 30 °C
  • Durante el proceso de fabricación se comprueba el funcionamiento de cada pulverizador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Color White
Diámetro (imperial) 3.03 in.
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Para utilizar con (aplicación) Industria, laboratorios, producción, ocio, hogar; apto para detergentes y pesticidas agrícolas
Incluye Válvula de ventilación patentada, bomba manual de larga vida útil
Altura con tapón (métrico) 230 mm
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 18 mm
Esterilidad Non-sterile
Intervalo de temperatura (métrico) 30°C
Anchura (métrico) 0.6 mm
Closure Included Yes
Graduated No
Boca Narrow
Altura (métrico) 240 mm
Anchura (imperial) 0.02 in.
Altura (imperial) 6.89 in.
Chemical Label Blank
Diámetro (métrico) 77 mm
Tipo de tapón Pulverización
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 16.91 oz.
Forma Forma redonda
Desechables Reusable
Tipo de producto Spray Bottle