Learn More
Buerkle™ Pulverizador a presión Turn 'n' Spray
Código de producto. 16535200 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16535200 1500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 16535200 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03090120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.95€
    55.55€ / paquete de 1
    Ahorro 13.40€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gracias a su práctica función de pulverización a 360°° se puede llegar sin problemas incluso a lugares de difícil acceso.
  • El pulverizador posee una gran versatilidad de uso, por ejemplo para tareas de desinfección y limpieza, así como también de pulverización de productos fitosanitarios
  • El pulverizador a presión resulta ideal para la pulverización constante y uniforme de toda clase de líquidos
  • Al accionar el émbolo se genera de forma rápida y sencilla una sobrepresión en el interior del recipiente
  • La válvula de seguridad integrada protege contra la sobrepresión (máx. 4 bar)
  • La boquilla está equipada con una tuerca que permite regular la pulverización desde una neblina fina hasta un chorro intenso
  • El mango ergonómico permite una sujeción cómoda del pulverizador
  • El robusto recipiente de plástico de HDPE posee una escala de llenado en relieve e indestructible que indica el nivel de llenado en incrementos de 0,25 litros
  • Gracias a su facilidad de desmontaje, el pulverizador manual es muy fácil de limpiar.
  • Chorro regulable, diámetro de la boquilla 0,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 mL
Color Blanco, Yellow
Descripción Función de pulverización boca abajo
Diámetro (imperial) 5,51 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 37.5 mm
Altura con tapón (métrico) 305 mm
Material Polietileno, Polipropileno, FKM
Temperatura máxima De 0 °C a 20 °C
Temperatura máx. (imperial) de - 32 °F a 86 °F
N.° por paquete 1
Envase No
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 0.8 mm
Línea de productos LaboPlast
Closure Included No
Graduated No
Boca Narrow
Altura (métrico) 230 mm
Anchura (imperial) 0.03 in.
Altura (imperial) 12,01 in
Chemical Label Unlabeled
Diámetro (métrico) 140 mm
Tipo de tapón Spray Cap
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 50,72 oz
Forma Round
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Pulverizador de bomba de nivel con boquilla ajustable