Learn More
Duran™ Tapón de rosca premium GL 45, PFA, con revestimiento de silicona curada con platino y recubierto de PTFE
Código de producto. 11321455 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Recubrimiento:
PFA
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Recubrimiento Tamaño de la unidad
11321455 PFA paquete de 5
1 options
Código de producto. 11321455 Proveedor Duran™ N.º de proveedor 1088679
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.10€
    86.02€ / paquete de 5
    Ahorro 2.08€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para procesos química y térmicamente exigentes, incluida la esterilización por aire caliente hasta 200 °C. Cumple con los requisitos FDA/USP/EP/JP, lo que lo hace adecuado para la industria farmacéutica. El revestimiento de tapa de silicona recubierto de PTFE garantiza un sellado hermético, ideal para almacenamiento y transporte a largo plazo.
  • Fabricado con PFA, PTFE, silicona.
  • Polímero de alta pureza sin ningún colorante.
  • USP Materiales de grado farmacéutico de clase VI
  • El tapón de fluoropolímero ofrece una alta resistencia a la temperatura
  • El tapón de fluoropolímero ofrece una alta resistencia química
  • Sellado hermético gracias a la junta de silicona recubierta de PTFE
  • Totalmente compatible con roscas GL 25 o 45 y, por lo tanto, muy versátil.
  • El anillo de vertido de PFA compatible permite el vertido y la sustitución sin goteo. Las juntas de silicona con revestimiento de PTFE (silicona curada con platino) están disponibles por separado
Especificaciones
Recubrimiento PFA
Color Incoloro
Incluye Septa de silicona curada con platino recubierto de PTFE con código Retrace
Material PFA
Cantidad 5Pack
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C a +260 °C
Tamaño de rosca (métrico) 08 mm
Material de revestimiento Silicona curada con platino recubierta de PTFE
Acabado del cuello 08 mm
Altura (métrico) 26 mm
Para utilizar con (equipo) Frasco Premium
Diámetro (métrico) 51 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP
Tipo de producto Tapones de rosca Premium