Learn More
Heathrow Scientific™ Cajas de portaobjetos Premium Plus
Código de producto. 15860086 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Surtido
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15860086 Surtido paquete de 5
15810086 Azul paquete de 5
15820086 Naranja paquete de 5
15840086 Rojo paquete de 5
15850086 Morado paquete de 5
15830086 Verde paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15860086
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cajas de portaobjetos de microscopio Heathrow Scientific™ Premium Plus pueden contener hasta 100 portaobjetos, mientras que el exclusivo almacenamiento lateral puede alojar un bolígrafo, desecante u otros objetos pequeños
  • El diseño de rieles de portaobjetos garantiza un ajuste seguro que permite una colocación y una extracción sencillas de los portaobjetos
  • La cuadrícula de numeración de ubicación central permite organizar los portaobjetos de forma sencilla con una fácil visualización de los números de ubicación
  • El bloqueo deslizante proporciona un almacenamiento seguro con unos símbolos de bloqueo y desbloqueo que se identifican fácilmente
  • Puede utilizarse una abrazadera de plástico de 2 mm para un almacenamiento más seguro
  • La tarjeta de inventario puede extraerse y volverse a colocar para escribir sin problemas en superficies planas
  • La caja presenta  un diseño moderno con una textura de superficie ondulada.
  • EVA espuma forrada en la parte inferior  Para mantener las diapositivas firmemente en su lugar y protegerlas contra daños
Especificaciones
Tipo Caja de almacenamiento de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 100
Tipo de tapón Tapa con bisagra
Color Surtido
Compartimentos 100
Contenido y almacenamiento Horizontal
Descripción Caja de portaobjetos Premium Plus
El dispositivo tiene 100 (portaobjetos de 26 × 76 mm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,2 x 7,7 x 1,3 pulg
Para utilizar con (aplicación) Conservación
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos para microscopía
Altura (imperial) 1,3 in
Altura (métrico) 3,2 cm
Incluye Tarjeta de inventario
Longitud (imperial) 8,2 in
Longitud (métrico) 20,7 cm
Longitud (métrico) del portaobjetos 20,32 cm
Material ABS, polipropileno
Cantidad 5 paq.
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 7,7 in
Anchura (imperial) del portaobjetos 7,35 in
Anchura (métrico) 19,5 cm
Anchura (métrico) del portaobjetos 18,67 cm
Material de revestimiento Espuma EVA