Learn More
Heathrow Scientific™ Tarjetas de inventario de sustitución Premium Plus
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- La tarjeta de inventario puede extraerse y volverse a colocar para escribir sin problemas en superficies planas
- Están fabricadas con cartulina recubierta en la que se puede escribir de un modo sencillo con un bolígrafo o lápiz y son reciclables
- Manténgase organizado con un sistema de numeración fácil de seguir agrupado en unidades de cinco
- La tarjeta de indexación de la caja de portaobjetos de microscopio es fácil de leer con colores alternos de gris y blanco para una navegación rápida
- La tarjeta de inventario está disponible en paquetes de 10 y mide 8,5 × 28 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tarjeta de inventario |
| Color | Gris, blanco |
| Compartimentos | 100 líneas |
| Descripción | Tarjetas de inventario de sustitución Premium Plus |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 8,5 x 11 pulg. |
| Para utilizar con (aplicación) | Histología |
| Para utilizar con (equipo) | Caja de portaobjetos |
| Altura (imperial) | 11 in |
| Altura (métrico) | 28 cm |
| Longitud (imperial) | 8,5 in |
| Mostrar más |