Learn More
Fisherbrand™ Caja portaobjetos de microscopio Premium
Código de producto. 11364145 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11364145 Gris cada uno
1 options
Código de producto. 11364145
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La caja para portaobjetos de microscopio Premium es ideal para almacenar o transportar hasta 100 portaobjetos de tamaño estándar.
  • Cajas de plástico ABS duraderas con revestimiento de corcho
  • Almacena de forma segura los portaobjetos en ranuras ranuradas (26 x 76 mm)
  • Se cierra de forma segura con un cierre niquelado resistente a la oxidación y bisagras de pasador
  • Los pies moldeados permiten un apilamiento seguro para facilitar el transporte y el almacenamiento
  • Las ranuras están numeradas para corresponder con la hoja de inventario de portaobjetos
  • Manténgase organizado con un área de etiquetado moldeada para el proyecto y la fecha
  • Cajas de portaobjetos disponibles en varios colores para la codificación de proyectos
  • Dimensiones: 8,2 x 6,9 x 1,3 in (20,8 x 17,5 x 3,4 cm)
Especificaciones
Tipo Caja para portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 100
Tipo de tapón Cierre
Color Gris
Compartimentos 100
Descripción Caja para portaobjetos de microscopio Fisherbrand Premium
El dispositivo tiene Portaobjetos de microscopio de tamaño estándar
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,2 x 6,9 x 1,3 pulgadas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte de portaobjetos
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos estándar (26 x 76 mm)
Altura (imperial) 1,3 in
Altura (métrico) 34 mm
Incluye Hoja de inventario de portaobjetos
Longitud (imperial) 8,2 in
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) 208 mm
Longitud (métrico) del portaobjetos 76 mm
Material ABS
Cantidad 1 caja
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 6,9 in
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) 175 mm
Anchura (métrico) del portaobjetos 26 mm
Color del tapón Plata
Material de revestimiento Corcho
Material del cierre Níquel