Learn More
Fisherbrand™ Caja de portaobjetos de microscopio premium, 100 compartimentos
Código de producto. 11711486 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Material de revestimiento:
Corcho
Espuma
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material de revestimiento Tamaño de la unidad
11711486 Rojo Espuma cada uno
11701486 Azul Espuma cada uno
10428241 Verde Espuma cada uno
11394135 Amarillo Espuma cada uno
11721486 Blanco Espuma cada uno
11374145 Negro Corcho cada uno
11314145 Azul Corcho cada uno
11324145 Verde Corcho cada uno
11334145 Rojo Corcho cada uno
11354145 Blanco Corcho cada uno
11344145 Amarillo Corcho cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11711486
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene y transporte 100 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas para portaobjetos de ABS de 100 lugares de colores guardan portaobjetos de microscopio estándar en ranuras numeradas y ranuradas. Proporciona almacenamiento sin polvo y seguro.
Almacene y transporte 100 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 100 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas numeradas. Pr
  • Las cajas rígidas moldeadas sostienen de forma segura portaobjetos de microscopio estándar en ranuras ranuradas.
  • Estuche ABS duradero disponible con revestimiento de espuma o sin revestimiento.
  • Las ranuras y el revestimiento están numerados para corresponderse con la hoja de inventario de diapositivas.
  • Cuenta con una tapa con bisagras de cierre seguro con un broche niquelado resistente a la oxidación.
  • Los estuches apilables incluyen patas para una máxima estabilidad.
Especificaciones
Tipo Caja de almacenamiento de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 100
Tipo de tapón Con bisagra y cierre
Color Rojo
El dispositivo tiene 100 (portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm y 1 x 3 pulg.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 208 x 175 x 34 mm
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos estándar para microscopio de 25 × 75 mm o 25,4 × 76,2 mm (1 × 3 pulg.)
Altura (imperial) 1,33 in
Altura (métrico) 34 mm
Incluye Hoja de inventario de portaobjetos
Longitud (imperial) 8,18 in
Longitud (métrico) 208 mm
Material ABS
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Anchura (imperial) 6,88 in
Anchura (métrico) 175 mm
Material de revestimiento Espuma